Chlorure de 6-bromohexanoyle
003076-25G 003076-100G
FLUO003076-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003076-25G FLUO003076-100G
Chlorure de 6-bromohexanoyle
Chlorure de 6-bromohexanoyle
Formule: BrH₂C(CH₂)₄COOCl
MW: 213,5 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Densité: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000761
Numéro CAS: 22809-37-6
EINECS: 245-236-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité