Acide 6-bromocaproïque
Danger
Synonyms: 6-Bromohexanoic acid
002967-25G 002967-100G
FLUO002967-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002967-25G FLUO002967-100G
Acide 6-bromocaproïque
Acide 6-bromocaproïque
Formule: BrH₂C(CH₂)₄COOH
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…34 °C
Densité: 1.4068 g/cm³ (30 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004422
Numéro CAS: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité