Bromofluoroacétate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Bromofluoroacetic ethyl ester, Ethylbromofluoroacetate
B21579.06 B21579.14
B21579.06EA 55.7 EUR InStock
B21579.06 B21579.14
Bromofluoroacétate d'éthyle ≥97%
Bromofluoroacétate d'éthyle
Purity: 97% CAS No.: 401-55-8 Molecular Formula: FBrCHCO2CH2CH3 Formula Weight: 184.99 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4255 Boiling Point: 154° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042095
Formule: BrFCHCOOCH₂CH₃
MW: 184,99 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C
Densité: 1.540
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042095
Numéro CAS: 401-55-8
EINECS: 206-928-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité