2-Chloro-4'-fluoroacétanilide
Synonyms: 2-Chloro-N-(4-fluorophenyl)acetamide, N-(Chloroacetyl)-4-fluoroaniline
004368-5G 004368-25G 004368-100G
FLUO004368-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004368-5G FLUO004368-25G FLUO004368-100G
2-Chloro-4'-fluoroacétanilide
2-Chloro-4'-fluoroacétanilide
Formule: C₈H₇ClFNO
MW: 187,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015730
Numéro CAS: 351-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité