Butyronitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: n-Butyronitrile
L02999.AK L02999.AU
L02999.AKEA 42.4 EUR InStock
L02999.AK L02999.AU
Butyronitrile ≥99%
Butyronitrile
Purity: 99% CAS No.: 109-74-0 Molecular Formula: C4H7N Formula Weight: 69.11 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.3840 Melting Point: -112° Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 1361452 Merck Reference: 14,1597 UN No.: 2411 MDL No.: MFCD00001968
Formule: C₄H₇N
MW: 69,11 g/mol
Point d'ébullition: 115…117 °C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 0.792
Point d'éclair: 18 °C (64 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001968
Numéro CAS: 109-74-0
EINECS: 203-700-6
ONU: 2411
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1597
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité