Chlorure d'acétyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
43262.AK 43262.AD 43262.K2
43262.AKEA 96.8 EUR InStock
43262.AK 43262.AD 43262.K2
Chlorure d'acétyle ≥99%
Acetyl chloride
Purity: 99+% CAS No.: 75-36-5 Molecular Formula: C2H3ClO Formula Weight: 78.50 Flash Point: 4°(39°F) Physical Form: Liquid Density: 1.104 Refractive Index: 1.3890 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: -112° Boiling Point: 50-52° Beilstein Reference: 605303 Merck Reference: 14,85 UN No.: 1717 MDL No.: MFCD00000719
Formule: C₂H₃ClO
MW: 78,5 g/mol
Point d'ébullition: 50…52 °C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.104
Point d'éclair: 4 °C (39 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000719
Numéro CAS: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
ONU: 1717
ADR: 3,II
Merck Index: 14,85
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité