Cobalt (II) acétate, anhydre 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cobaltous acetate, Cobalt acetate, Acetic acid cobalt (II) salt, Cobalt diacetate
B23218.18 B23218.30
B23218.18EA 71.5 EUR InStock
B23218.18 B23218.30
Cobalt (II) acétate, anhydre 98+%
Cobalt (II) acétate
Purity: 98+% CAS No.: 71-48-7 Molecular Formula: C4H6CoO4 Formula Weight: 177.02 Odour: Odourless Melting Point: 298° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008689
Formule: C₄H₆CoO₄
MW: 177,02 g/mol
Point de fusion: 298 °C (dec.)
Densité: 1.7755 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008689
Numéro CAS: 71-48-7
EINECS: 200-755-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2433
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité