Trifluoroacétamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14451.22EA 134 EUR InStock
A14451.22 A14451.14 A14451.36
Trifluoroacétamide ≥97%
Trifluoroacétamide
Formule: C₂H₂F₃NO
MW: 113,04 g/mol
Point d'ébullition: 162…164 °C
Point de fusion: 70…75 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008008
Numéro CAS: 354-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité