Trifluoroacétamide
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroacetamide
001220-100G 001220-500G
FLUO001220-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001220-100G FLUO001220-500G
Trifluoroacétamide
Trifluoroacétamide
Formule: C₂H₂F₃NO
MW: 113,04 g/mol
Point d'ébullition: 162,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73…75 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008008
Numéro CAS: 354-38-1
EINECS: 206-559-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité