1-Iodo-2,2,3,3-tétrafluoropropane
Attention
003396-5G 003396-25G
FLUO003396-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003396-5G FLUO003396-25G
1-Iodo-2,2,3,3-tétrafluoropropane
1-Iodo-2,2,3,3-tétrafluoropropane
Formule: C₃H₃F₄I
MW: 241,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019033
Numéro CAS: 679-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité