1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane
Attention
Synonyms: 4-Iodo-1,1,1-trifluorobutane, 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane
001539-5G 001539-1G 001539-25G
FLUO001539-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001539-5G FLUO001539-1G FLUO001539-25G
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane
Formule: C₄H₆F₃I
MW: 237,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041543
Numéro CAS: 461-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité