1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridécafluoro-8-iodononane
Synonyms: 2-Iodo-1H,1H,1H,2H,3H,3H-perfluorononane
010550-1G 010550-5G
FLUO010550-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010550-1G FLUO010550-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridécafluoro-8-iodononane
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridécafluoro-8-iodononane
Formule: C₉H₆F₁₃I
MW: 488,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156018
Numéro CAS: 38550-34-4
EINECS: 253-994-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité