1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Danger
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
003409-50G 003409-1KG 003409-250G
FLUO003409-50GEA 0 EUR InStock
FLUO003409-50G FLUO003409-1KG FLUO003409-250G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formule: C₃H₂F₆O
MW: 168,04 g/mol
Point d'ébullition: 59.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –96 °C
Densité: 1.492 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011651
Numéro CAS: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
ONU: 1760
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09598
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité