2-Nitroéthanol tech. 80%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17681.06 A17681.14 A17681.22
A17681.06EA 55.3 EUR InStock
A17681.06 A17681.14 A17681.22
2-Nitroéthanol tech. 80%, grade Technique
2-Nitroéthanol
Purity: 80% CAS No.: 625-48-9 Molecular Formula: O2NCH2CH2OH Formula Weight: 91.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4451 Melting Point: -80° Boiling Point: 194° Beilstein Reference: 1633753 MDL No.: MFCD00007405
Formule: C₂H₅NO₃
MW: 91,07 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.270
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007405
Numéro CAS: 625-48-9
EINECS: 210-895-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité