Oxyde de bis(2-butoxyéthyle) 99+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO194982500EA 45.3 EUR InStock
ACRO194982500 ACRO194980025 ACRO194980010
Oxyde de bis(2-butoxyéthyle) 99+%, pur
Oxyde de bis(2-butoxyéthyle)
Formule: C₁₂H₂₆O₃
MW: 218,34 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,88 g/cm³
Point d'éclair: 118 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009459
Numéro CAS: 112-73-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm (as H2O2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité