Oxyde de bis(2-butoxyéthyle) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02933.0250 8.02933.1000
8.02933.0250EA 53 EUR InStock
8.02933.0250 8.02933.1000
Oxyde de bis(2-butoxyéthyle) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Oxyde de bis(2-butoxyéthyle)
Formule: C₁₂H₂₆O₃
MW: 218,34 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009459
Numéro CAS: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -60 °C
Molar Mass 218.33 g/mol
Boiling Point 254 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 118 °C
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité