Sulfate de dipropyle ≥90.0% (par GC) agent alkylant
Fournisseur: TCI
Danger
D1638-25G D1638-500G
TCIAD1638-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAD1638-25G TCIAD1638-500G
Sulfate de dipropyle ≥90.0% (par GC) agent alkylant
Sulfate de dipropyle
Formule: C₆H₁₄O₄S
MW: 182,24 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059243
Numéro CAS: 598-05-0
ONU: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b890558e756e58ac0bb67fcd08131404973802b&vid=5bfc1798484f60a56864e215c23ad4bf178742ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité