Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,2-diméthylhexanoïque

Danger
Synonyms: 2,2-Dimethylhexanoic acid

009776-1G 009776-5G
FLUO009776-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009776-1G FLUO009776-5G
Acide 2,2-diméthylhexanoïque
Acide 2,2-diméthylhexanoïque


Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (0.1 mmHg)
Densité: 0.9145 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00965097
Numéro CAS: 813-72-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité