Acide 2-éthylhexanoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Ethylhexanoic acid
A12644.0D A12644.0F A12644.AE A12644.AP
A12644.0DEA 240 EUR InStock
A12644.0D A12644.0F A12644.AE A12644.AP
Acide 2-éthylhexanoïque ≥99%
Acide 2-éthylhexanoïque
Purity: 99% CAS No.: 149-57-5 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 114°(237°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: -59° Boiling Point: 226-229° Beilstein Reference: 1750468 MDL No.: MFCD00002675
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 226…229 °C
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0.91
Point d'éclair: 114 °C (237 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002675
Numéro CAS: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité