Acide 3,3,5-triméthylhexanoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13360.APEA 149 EUR InStock
L13360.AP L13360.AE
Acide 3,3,5-triméthylhexanoïque ≥97%
Acide 3,3,5-triméthylhexanoïque
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 230…232 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,910
Point d'éclair: 125 °C (257 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020507
Numéro CAS: 3302-10-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité