Acide isovalérique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methylbutyric acid, Isopropyl acetic acid, 3-Methylbutanoic acid
A18642.AK A18642.AU
A18642.AKEA 33.4 EUR InStock
A18642.AK A18642.AU
Acide isovalérique ≥98%
Acide isovalérique
Purity: 98% CAS No.: 503-74-2 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CO2H Formula Weight: 102.13 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4030 Odour: Rancid pH: 3 Melting Point: -33° Boiling Point: 175-177° Beilstein Reference: 1098522 Merck Reference: 14,5231 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002726
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 175…177 °C
Point de fusion: –33 °C
Densité: 0.937
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002726
Numéro CAS: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5231
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité