3-Méthoxy-3-méthylbutane-1-ol pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Synonyms: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
8.14337.0100 8.14337.0500 8.14337.9025 8.14337.9185
8.14337.0100EA 28.4 EUR InStock
8.14337.0100 8.14337.0500 8.14337.9025 8.14337.9185
3-Méthoxy-3-méthylbutane-1-ol pour la synthèse
3-Méthoxy-3-méthylbutane-1-ol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.9038 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044771
Numéro CAS: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité