Indole-3-ylacétate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-indoleacetate, Ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate, Ethyl 3-Indoleacetate, IAA ethyl ester, Indole-3-acetic acid ethyl ester, Ethyl indole-3-acetate, Indol-3-ylacetic acid ethyl ester, 3-Indoleacetic acid ethyl ester
A13474.06 A13474.14
A13474.06EA 69.8 EUR InStock
A13474.06 A13474.14
Indole-3-ylacétate d'éthyle ≥98%
Indole-3-ylacétate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 778-82-5 Molecular Formula: C12H13NO2 Formula Weight: 203.24 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 41-44° Boiling Point: 164-166°/1mm Beilstein Reference: 171682 MDL No.: MFCD00005635
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,24 g/mol
Point d'ébullition: 164…166 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 41…44 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005635
Numéro CAS: 778-82-5
EINECS: 212-296-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité