Acide (4-bromophényl)acétique
Synonyms: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
001227-100G 001227-25G
FLUO001227-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001227-100G FLUO001227-25G
Acide (4-bromophényl)acétique
Acide (4-bromophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215,05 g/mol
Point d'ébullition: 326 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94…98 °C
Numéro MDL: MFCD00004342
Numéro CAS: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité