(2-Chlorophényl)acétate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO351040050EA 43.4 EUR InStock
ACRO351040050 ACRO351040250
(2-Chlorophényl)acétate de méthyle 98%
(2-Chlorophényl)acétate de méthyle
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
MW: 184,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00137445
Numéro CAS: 57486-68-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité