Acide (3-hydroxy-4-méthoxyphényl)acétique
Synonyms: 2-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid
002579-5G 002579-1G
FLUO002579-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002579-5G FLUO002579-1G
Acide (3-hydroxy-4-méthoxyphényl)acétique
Acide (3-hydroxy-4-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
MW: 182,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016829
Numéro CAS: 1131-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité