Acide (3,5-diméthoxyphényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
B25672.03 B25672.06
B25672.03EA 55.1 EUR InStock
B25672.03 B25672.06
Acide (3,5-diméthoxyphényl)acétique ≥98%
Acide (3,5-diméthoxyphényl)acétique
Purity: 98% CAS No.: 4670-10-4 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 102-104° MDL No.: MFCD00016827
Formule: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196,2 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016827
Numéro CAS: 4670-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité