Acide (2,4-difluorophényl)acétique
Attention
Synonyms: 2,4-Difluorophenylacetic acid
001927-5G 001927-25G
FLUO001927-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001927-5G FLUO001927-25G
Acide (2,4-difluorophényl)acétique
Acide (2,4-difluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117…119 °C
Numéro MDL: MFCD00009999
Numéro CAS: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité