Acide (2,6-difluorophényl)acétique
Attention
Synonyms: 2,6-Difluorophenylacetic acid
001966-5G 001966-25G
FLUO001966-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001966-5G FLUO001966-25G
Acide (2,6-difluorophényl)acétique
Acide (2,6-difluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…102 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010001
Numéro CAS: 85068-28-6
EINECS: 285-289-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité