Acide (4-fluorophényl)acétique
Synonyms: 2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
001294-25G 001294-100G 001294-500G
FLUO001294-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001294-25G FLUO001294-100G FLUO001294-500G
Acide (4-fluorophényl)acétique
Acide (4-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84…85 °C
Numéro MDL: MFCD00004343
Numéro CAS: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Merck Index: 13,04204
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité