3-(1,1,2,2-Tétrafluoroéthoxy)propène
010391-25G 010391-1G 010391-5G
FLUO010391-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010391-25G FLUO010391-1G FLUO010391-5G
3-(1,1,2,2-Tétrafluoroéthoxy)propène
3-(1,1,2,2-Tétrafluoroéthoxy)propène
Formule: C₅H₆F₄O
MW: 158,1 g/mol
Point d'ébullition: 74 °C (739 mmHg)
Densité: 1.204 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00043822
Numéro CAS: 1428-33-7
EINECS: 215-847-3
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité