Acide 2-bromo-4-fluorocinnamique
013229-1G 013229-5G
FLUO013229-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013229-1G FLUO013229-5G
Acide 2-bromo-4-fluorocinnamique
Acide 2-bromo-4-fluorocinnamique
Formule: C₉H₆BrFO₂
MW: 245,05 g/mol
Numéro CAS: 289038-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité