Acide 2-chloro-3,6-difluorocinnamique
005602-5G 005602-1G
FLUO005602-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005602-5G FLUO005602-1G
Acide 2-chloro-3,6-difluorocinnamique
Acide 2-chloro-3,6-difluorocinnamique
Formule: C₉H₅ClF₂O₂
MW: 218,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631464
Numéro CAS: 261762-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité