trans-2,3-Difluorocinnamic acid
Attention
Synonyms: (E)-3-(2,3-Difluorophenyl)acrylic acid
004804-1G 004804-5G 004804-10G
FLUO004804-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004804-1G FLUO004804-5G FLUO004804-10G
trans-2,3-Difluorocinnamic acid
trans-2,3-Difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆F₂O₂
Numéro MDL: MFCD00061291
Numéro CAS: 207981-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité