Acide 3,4,5-trifluorocinnamique
Attention
007975-1G 007975-5G
FLUO007975-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007975-1G FLUO007975-5G
Acide 3,4,5-trifluorocinnamique
Acide 3,4,5-trifluorocinnamique
Formule: C₉H₅F₃O₂
MW: 202,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083529
Numéro CAS: 152152-19-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité