3-Chloro-1-butyne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1195-1G C1195.1G C1195-5G
TCIAC1195-1GEA 151 EUR InStock
TCIAC1195-1G FLUOC1195.1G TCIAC1195-5G
3-Chloro-1-butyne ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-1-butyne
Formule: C₄H₅Cl
MW: 88,54 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Numéro MDL: MFCD00143109
Numéro CAS: 21020-24-6
EINECS: 244-151-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d76161abcf9cab064ea8cd27b7b40e1e6691a793&vid=d76161abcf9cab064ea8cd27b7b40e1e6691a793&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité