3-Heptyne-1-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20884.06 B20884.14
B20884.06EA 44.9 EUR InStock
B20884.06 B20884.14
3-Heptyne-1-ol ≥98%
3-Heptyne-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 14916-79-1 Molecular Formula: CH3CH2CH2C≡CCH2CH2OH Formula Weight: 112.17 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.4555 Boiling Point: 80-82°/15mm Beilstein Reference: 1737178 MDL No.: MFCD00039551
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C (15 mmHg)
Densité: 0.882
Point d'éclair: 74 °C (165 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039551
Numéro CAS: 14916-79-1
EINECS: 238-985-6
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité