L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
n-Pentane ≥99.5% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Pentane
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
85852.290EA 132 EUR InStock
85852.290 85852.320
n-Pentane ≥99.5% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace
n-Pentane
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72.15 g/mol
Point d'ébullition: 35…36 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
ONU: 1265
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.5 %
Acidity (as Acetic acid) max. 0.002 %
Color (APHA, Pt-Co) max. 5
Residue after evaporation max. 0.0001 % w/w
Water (KF) max. 0.005 % w/w
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's max. 5 pg/ml
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 2 pg/ml
GC/NPD any Pesticide (as Parathion) max. 5 pg/ml
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (as Lindane) max. 5 pg/ml
GC/ECD DCM to 1,2,4-TCB (as TCM) max. 2 ng/ml
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) max. 2 ng/ml
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600 amu) max. 2 ng/ml
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité