3-Cyanophenylboronic acid
Attention
Synonyms: (3-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-cyanophenyl)borane, 3-Cyanobenzeneboronic acid
FL10787.2 010787-5G 010787-25G
CHMPFL10787.2EA 0 EUR InStock
CHMPFL10787.2 FLUO010787-5G FLUO010787-25G
3-Cyanophenylboronic acid
3-Cyanophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318967
Numéro CAS: 150255-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité