Acide 4-bromo-3-chlorobenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27252.14 H27252.06
H27252.14EA 261 EUR InStock
H27252.14 H27252.06
Acide 4-bromo-3-chlorobenzoïque ≥97%
Acide 4-bromo-3-chlorobenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 25118-59-6 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Odour: Odourless Melting Point: 220-225° MDL No.: MFCD08276864
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Point de fusion: 220…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276864
Numéro CAS: 25118-59-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité