2-Bromobenzoate d'éthyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-bromobenzoate, 2-Bromobenzoic acid ethyl ester
RDP00160EA RDP00160EE
MAYBRDP00160EAEA 0 EUR InStock
MAYBRDP00160EA MAYBRDP00160EE
2-Bromobenzoate d'éthyle
2-Bromobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Densité: 1.441 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00015443
Numéro CAS: 6091-64-1
EINECS: 228-034-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité