1-Bromo-2-(difluorométhoxy)benzène
004835-5G 004835-25G
FLUO004835-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004835-5G FLUO004835-25G
1-Bromo-2-(difluorométhoxy)benzène
1-Bromo-2-(difluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221468
Numéro CAS: 175278-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité