4-Bromo-2,6-difluoroanisole
Attention
Synonyms: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-methoxybenzene
005578-5G 005578-10G 005578-1G
FLUO005578-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005578-5G FLUO005578-10G FLUO005578-1G
4-Bromo-2,6-difluoroanisole
4-Bromo-2,6-difluoroanisole
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631351
Numéro CAS: 104197-14-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité