4-Bromo-2,5-difluorophénol
Attention
013775.1G 013775-25G 013775-5G
FLUO013775.1GEA 0 EUR InStock
FLUO013775.1G FLUO013775-25G FLUO013775-5G
4-Bromo-2,5-difluorophénol
4-Bromo-2,5-difluorophénol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973751
Numéro CAS: 486424-36-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité