Isothiocyanate de 2,5-dibromophényle
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-isothiocyanatobenzene, 2,5-Dibromophenylisothiocyanate
008789-5G 008789-1G
FLUO008789-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008789-5G FLUO008789-1G
Isothiocyanate de 2,5-dibromophényle
Isothiocyanate de 2,5-dibromophényle
Formule: C₇H₃Br₂NS
MW: 292,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041041
Numéro CAS: 98041-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité