Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromobenzene-1-sulphonyl chloride
306440050 306440010
ACRO306440050EA 107 EUR InStock
ACRO306440050 ACRO306440010
Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄BrClO₂S
MW: 255,52 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C
Point de fusion: 49…52 °C
Numéro MDL: MFCD00051971
Numéro CAS: 2905-25-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité