Acide (2,6-dichlorophényl)métaborique
Attention
Synonyms: (2,6-Dichlorophenyl)metaboric acid, 2,6-Dichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,6-dichlorophenyl)borane, (2,6-Dichlorophenyl)boronic acid
011028-5G 011028-25G
FLUO011028-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011028-5G FLUO011028-25G
Acide (2,6-dichlorophényl)métaborique
Acide (2,6-dichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064869
Numéro CAS: 73852-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité