Acide (4-chlorophényl)métaborique
Attention
Synonyms: 4-Chlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-chlorophenyl)borane, (4-Chlorophenyl)boronic acid, (4-Chlorophenyl)metaboric acid
010986-100G 010986-25G 010986-5G
FLUO010986-100GEA 0 EUR InStock
FLUO010986-100G FLUO010986-25G FLUO010986-5G
Acide (4-chlorophényl)métaborique
Acide (4-chlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BClO₂
MW: 156,38 g/mol
Point de fusion: 268…272 °C
Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039137
Numéro CAS: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité