Chlorure de 4-chloro-3-nitrobenzoyle
023908-100G 023908-50G
FLUO023908-100GEA 0 EUR InStock
FLUO023908-100G FLUO023908-50G
Chlorure de 4-chloro-3-nitrobenzoyle
Chlorure de 4-chloro-3-nitrobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂NO₃
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 199…200 °C (60 mmHg)
Point de fusion: 51 °C
Numéro MDL: MFCD00035743
Numéro CAS: 38818-50-7
EINECS: 254-133-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité