2-Chloro-3,6-difluorobenzaldéhyde
Attention
005586-5G 005586-10G 005586-1G
FLUO005586-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005586-5G FLUO005586-10G FLUO005586-1G
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldéhyde
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631443
Numéro CAS: 261762-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité